Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light at room temperature
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light at room temperature
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C=CC(/N=N/C2=NC=CC=C2)=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=NC1
InChI
1S/C20H15N5O/c26-19-13-22-20(14-6-2-1-3-7-14)16-12-15(9-10-17(16)23-19)24-25-18-8-4-5-11-21-18/h1-12H,13H2,(H,23,26)/b25-24+
InChI key
MQMSSOZUTXPEIC-OCOZRVBESA-N
General description
Glyght is a benzodiazepine-containing azobenzene compound that acts as a light-controlled negative allosteric modulator that is selective to glycine receptors. It is a powerful and effective compound that can operate in vivo. Glyght attaches to an allosteric site within the interface between the extracellular and transmembrane domains. It is an effective tool for researchers since it has broad activity in both homo- and heteromeric GlyRs across several species of fish and mammals. Moreover, Glyght is photo-switchable at 365 nm for trans-cis isomerization and 455 to 530 nm for cis-trans isomerization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?