Przejdź do
SML3113
trans-22a
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[trans-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), trans-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N3 · 2CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive trans-isomer of and negative control for the potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor cis-22a.
trans-22a is the inactive trans-isomer of and negative control for the potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor cis-22a (Cd2+ influx IC50 = 3.13 μM/trans-22a vs. 320 nM/cis-22a using hTRPV6 transfected HEK293).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)