Przejdź do
SML3130
SHetA2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Nitrophenyl)-3-(2,2,4,4-tetramethylthiochroman-6-yl)thiourea, N-(3,4-Dihydro-2,2,4,4-tetramethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)-N′-(4-nitrophenyl)thiourea, NSC 726189, NSC-726189, NSC726189, Sulfur Heteroarotinoid A2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(NC1=CC=C2SC(C)(CC(C)(C)C2=C1)C)NC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O2S2/c1-19(2)12-20(3,4)27-17-10-7-14(11-16(17)19)22-18(26)21-13-5-8-15(9-6-13)23(24)25/h5-11H,12H2,1-4H3,(H2,21,22,26)
InChI key
FWWKIYPMUZVMQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that induces cancer apoptosis in cultures and in vivo independent of retinoic acid receptor (RAR).
SHetA2 is an orally available chemopreventive fexible heteroarotinoid (Flex-Het) that inhibits cancer growth in cultures (OVCAR-3/SK-OV-3/Caov-3 GI50 = 3.9/4.1/7.0 μM) and in vivo (60-100 mg/kg SiHa xenograft mice) via apoptosis induction independent of retinoic acid receptor (RAR). SHetA2 is reported to bind heatshock proteins HSPA5 (GRP78, BiP), HSPA8 (HSC70, HSP73, HSPA10), HSPA9 (GRP75), resulting in cyclin D1 degradation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)