Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C=C(C=C1C(NC)=O)C(NC2CC2)=O)CC3=CC=CC=C3
InChI key
QZZCUOVXHPAQRQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK620 Is an orally active, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 6.5/4.6/BRD2, 7.1/4.6/BRD3, 7.1/4.8/BRD4, 6.7/4.6/BRDT) with improved oral availability than GSK046 (iBET-BD2) and in vivo efficacy in inflammatory disease models, including collagen-induced arthritis (3-10 mg/kg/d p.o. in rats), imiquimod (IMQ)-induced psoriasis (20 mg/kg/d p.o. in mice), and a nonalcoholic steatohepatitis (NAFLD) model (20 mg/kg/d p.o. in STAM mice).
Potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory disease models and improved oral availability than GSK046.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?