Przejdź do
SML3146
RHPS4 methosulfate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,11-Difluoro-6,8,13-trimethyl-8H-quino[4,3,2,kl]acridinium methosulfate, NSC 714187, Quino[4,3,2-kl]acridinium, 3,11-difluorohydro-6,8,13-trimethyl-, methyl sulfate (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17F2N2 · CH3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faint brown to very dark brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(N(C)C2=C3C4=[N+](C)C5=C(C=C(F)C=C5)C3=CC(C)=C2)C4=C1.[O-]S(=O)(OC)=O
InChI
1S/C22H17F2N2.CH4O4S/c1-12-8-16-15-10-13(23)4-6-18(15)26(3)22-17-11-14(24)5-7-19(17)25(2)20(9-12)21(16)22;1-5-6(2,3)4/h4-11H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
VRWGYMXWYZBBGF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
G-quadruplex (G4)-targeting telomerase inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
RHPS4 is a pentacyclic acridine compound that exerts telomerase inhibitory activity (IC50 = 330 nM by TRAP assay) via targeting telomeric DNA G-quadruplex (G4) structure, causing alteration in the telomeric architecture and telomere dysfunction. RHPS4 induces cell cycle arrest and growth inhibition in cancer cultures in vitro(% GI/culture/time = 93%/21NT/15 days, 67%/A431/12 days, 91%/GM847/15 days; 200 nM replenish twice weekly) and exhibits anti-tumor efficacy in mice in vivo (10-15 mg/kg/d iv.). RHPS4 is also reproted to target mitochondrial DNA (mtDNA) G4 structures, perturbing mitochondrial genome replication, transcription processivity, and respiratory function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA050189
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)