Przejdź do
SML3147
GSK046
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.47
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
General description
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.
Biochem/physiol Actions
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4244
GSK0660 ≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist
SML4244
GSK0660
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)