Przejdź do
SML3152
MitoPQ
≥90% (HPLC), mitochondria-targeted redox cycler, powder
Synonim(y):
1-Methyl-1′-[10′′-(triphenylphosphonio)decyl)dec-1"-yl]-4,4′-bipyridine-1,1′-diium triiodide, MPQ, Mito-PQ, MitoParaquat, Mitochondria-targeted paraquat, mtPQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
962,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H46N2P·3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
954.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
962,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MitoPQ, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
brown to brown-red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CCCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[I-].[I-].[I-]
InChI
1S/C39H46N2P.3HI/c1-40-30-25-35(26-31-40)36-27-32-41(33-28-36)29-17-6-4-2-3-5-7-18-34-42(37-19-11-8-12-20-37,38-21-13-9-14-22-38)39-23-15-10-16-24-39;;;/h8-16,19-28,30-33H,2-7,17-18,29,34H2,1H3;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
AOZZGHKENAZYTD-UHFFFAOYSA-K
General description
MitoPQ (MitoParaquat) is a mitochondria-targeted redox cycler composed of the lipophilic triphenylphosphonium (TP) cation-conjugated paraquat that induces mitochondria superoxide production via redox cycling at the complex I flavin site. MitoPQ increases mitochondria superoxide production at a ~1000-fold higher efficacy than untargeted paraquat using either live cells (fold of change of MitoSox fluorescence = 1.4/1 μM & 3.2/5 μM MitoPQ vs 1.2/5 mM PQ; C2C12 myoblasts) or isolated mitochondria (fold of increase of H2O2 efflux = 4.6/1 μM MitoPQ vs 2.6/1 mM PQ; rat heart mitochondria). MitoPQ is a valuable tool for conducting cellular and in vivo investigations into the role of mitochondrial superoxide generation in redox biology. Additionally, it can be utilized as a catalyst or co-stressor to replicate metabolic and neurodegenerative disease traits in experimental models.
Application
MitoPQ has been used to enhance mitochondrial reactive oxygen species (mitoROS) production in T-cell culture and investigate its influence over T-cell differentiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6545144520036154
Mitoksantron United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1445200
Mitoksantron
Metamitron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36154
Metamitron
description
≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)