Przejdź do
SML3176
WEHI-539 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-5-(3-(4-(Aminomethyl)phenoxy)propyl)-2-(8-(2-(benzo[d]thiazol-2-yl)hydrazono)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid hydrochloride, 5-[3-[4-(Aminomethyl)phenoxy]propyl]-2-[8-[2-(2-benzothiazolyl)hydrazinylidene]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl]-4-thiazolecarboxylic acid hydrochloride, WEHI 539 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H29N5O3S2 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
583.72 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1CCCOc6ccc(cc6)CN)C(=O)O)c2cc3c(cc2)CCC=C3NNc4[s]c5c(n4)cccc5
InChI
1S/C31H29N5O3S2/c32-18-19-10-14-22(15-11-19)39-16-4-9-27-28(30(37)38)34-29(40-27)21-13-12-20-5-3-7-24(23(20)17-21)35-36-31-33-25-6-1-2-8-26(25)41-31/h1-2,6-8,10-15,17,35H,3-5,9,16,18,32H2,(H,33,36)(H,37,38)
InChI key
BDQRJRWAPLGIFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
An apoptosis inducer that selectively targets the anti-apoptotic Bcl-2 family member Bcl-XL with high affinity.
WEHI-539 is an apoptosis inducer that selectively targets the anti-apoptotic Bcl-2 family member Bcl-XL with high affinity (KD = 0.6 nM; 500-fold over Bcl-2 and 400-fold over Bcl-W, Mcl-1 and A1) in a manner distinct from that of ABT-737. WEHI blocks Bcl-XL from targeting the BH3 domain of the pro-apoptotic family member Bim with high potency (IC50 = 1.1 nM), exhibiting no inhibitory potency against Mcl-1-BimBH3 interaction (IC50 >10 μM). WEHI-539 is shown to induce apoptosis in human and murine cultures by selectively antagonizing Bcl-XL prosurvival activity (EC50 <10 nM/Mcl-1-knockout MEF, <0.5 nM/mouse platelets, and <32 nM/human platelets).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2943SML1610SML1950
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)