Przejdź do
SML3196
SU086
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-3-(3-Nitrophenyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SU086 is a cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis. SU086 is shown to inhibit prostate cancer cell growth, migration, and invasion in vitro (10 μM) through non-androgen receptor mediated pathways. SU086 displays favorable PK profile and synergizes with enzalutamide and abiraterone to decrease prostate cancer growth in vitro and in vivo. It is a potent inhibitor of selenoprotein thioredoxin reductases (TrxRs).
cell-permeable, non-toxic, bioavailable chalcone compound that decreases HSP90 levels and impairs glycolysis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)