Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -155 to -185°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3cc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@]1(O)C)O)CO
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-12(19)8(18)7(4-17)20-11(12)16-3-2-6-9(13)14-5-15-10(6)16/h2-3,5,7-8,11,17-19H,4H2,1H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,11-,12-/m1/s1
InChI key
IRZRJANZDIOOIF-GAJNKVMBSA-N
Biochem/physiol Actions
MK-0608 (7DMA; 2′-C-Methyl-7-deaza-adenosine; 7-Deaza-2′-C-methyladenosine) is an orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV genotype 1b replicon IC50/90 = 0.3/1.3 ?M) and Zika virus (ZIKV strain MR766 IC50 = 1.3-9.6 μM) replication by targeting viral RNA-dependent RNA polymerase. MK-0608 effectively reduces viral load in HCV-infected (0.2-2 mg/kg chimpanzees via daily i.v. or p.o.; 3-50 mg/kg mice b.i.s. p.o.) and ZIKV-infected animals in vivo (50 mg/kg mice via daily p.o.).
Orally active antiviral nucleoside analog that inhibits hepatitis C virus (HCV) and Zika virus (ZIKV) replication in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?