Przejdź do
SML3204
Dapansutrile
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Methylsulfonyl)propanenitrile; 3-(Methylsulfonyl)propionitrile, Dapansutrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C)(CCC#N)=O
InChI key
LQFRYKBDZNPJSW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dapansutrile is an orally active, specific and potent inhibitor of NLRP3 inflammasome activation that decreases IL-1β and IL-18 release. Dapansutrile exhibits no effect on NLRC4 and AIM2 inflammasomes activation. It appears that Dapansutrile directly interact with NLRP3. It does not show hematological, or organ toxicities in humans at oral doses up to 1,000 mg/day
orally active, specific and potent inhibitor of NLRP3 inflammasome activation; anti-inflammatory
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)