Przejdź do
SML3218
Odevixibat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-[(2R)-2-(2-{[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1λ6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid, (2S)-2-[[(2R)-2-[[2-[[3,3-Dibutyl-2,3,4,5-tetrahydro-7-(methylthio)-1,1-dioxido-5-phenyl-1,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]butanoic acid, A 4250, A-4250, A4250, AZD 8294, AZD-8294, AZD8294
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H48N4O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.93
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S1(C2=CC(OCC(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)O)C(N[C@@H](CC)C(O)=O)=O)=O)=C(SC)C=C2N(C4=CC=CC=C4)CC(CCCC)(N1)CCCC)=O
InChI
1S/C37H48N4O8S2/c1-5-8-19-37(20-9-6-2)24-41(26-13-11-10-12-14-26)29-21-31(50-4)30(22-32(29)51(47,48)40-37)49-23-33(43)39-34(25-15-17-27(42)18-16-25)35(44)38-28(7-3)36(45)46/h10-18,21-22,28,34,40,42H,5-9,19-20,23-24H2,1-4H3,(H,38,44)(H,39,43)(H,45,46)/t28-
InChI key
XULSCZPZVQIMFM-IPZQJPLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Odevixibat is an orally active, potent and selective ileal bile acid transporter (IBAT; ASBT; SLC10A2) inhibitor that improves cholestatic liver and bile duct injury in a mouse model of sclerosing cholangitis (0.01% w/w in diet).
Orally active apical sodium-dependent bile acid transporter/ASBT (ileal bile acid transporter/IBAT) inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)