Przejdź do
SML3228
Rimiducid
≥90% (HPLC), FKBP12 F36V mutant cross-linker, powder
Synonim(y):
(S,2S,2′S)-((1R,1′R)-1,1′-(3,3′-(2,2′-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-oxoethane-2,1-diyl))bis(oxy)bis(3,1-phenylene))bis(3-(3,4-dimethoxyphenyl)propane-1,1-diyl)) bis(1-((S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylate), 1,1′-{Ethylenebis[azanediyl(2-oxoethane-2,1-diyl)oxy-3,1-phenylene]}bis[(1R)-3(3,4-dimethoxyphenyl)propyl]bis{(2S)-1-[(2S)-2-(3,4,5trimethoxyphenyl)butanoyl]piperidine-2-carboxylate}, 2,2′-[1,2-Ethanediylbis[imino(2-oxo-2,1-ethanediyl)oxy-3,1-phenylene[(1R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propylidene]]] bis[(2S)-1-[(2S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylate], AP 1903, AP-1903, AP1903
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H98N4O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1411.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rimiducid, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N2([C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@H](CCc8cc(c(cc8)OC)OC)c3cc(ccc3)OCC(=O)NCCNC(=O)COc4cc(ccc4)[C@H](OC(=O)[C@H]6N(CCCC6)C(=O)[C@@H](CC)c7cc(c(c(c7)OC)OC)OC)CCc5cc(c(cc5)OC)OC)C(=O)[C@@H](CC)c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI key
GQLCLPLEEOUJQC-ZTQDTCGGSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity FKBP12 F36V mutant cross-linker for Chemical Induction of Dimerization (CID) of Chimeric Antigen Receptor (CAR) in vitro and in vivo.
Rimiducid (AP1903) is a homodimeric FKBP12 Phe36Val (F36V-FKBP, FKBP-F36V) mutant-selective cross-linker composed of two high-affinity ligands, each with 713-fold selectivity over endogenous FKBP (Kd = 94 pM/F36V- vs 67 nM/Wt-FKBP using 4′-AF-labeled rimiducid). Rimiducid activates signaling events via Chemical Induction of Dimerization (CID) by cross-linking FKBP12-F36 fusions (Chimeric Antigen Receptor or CAR) expressed in cells in cultures (apoptosis induction EC50 = 0.1 nM; HT1080 expressing FKBP(F36V)-Fas intracellular domain) and in animals in vivo (EC50 = 0.4 mg/kg i.v. in a murine model of conditional cell ablation).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89244
Lucidin phyproof® Reference Substance
PHL89244
Lucidin
description
≥90% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)