Merck
SML3250
HIF-1α stabilizer 1a
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Bis[2-(2-pyridinyl-kN)phenyl-kC](4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline-kN1, kN10)iridium(III) hexafluorophosphate (1:1), Ir(III) complex 1a
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H28O2IrN4·PF6
Masa cząsteczkowa:
885.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)
HIF-1α stabilizer 1a, a cyclometalated iridium(III) complex, is a cell penetrant stabilizer of hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) that binds to Von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor and inhibits the VHL–HIF-1α interaction thereby preventing HIF-1α degradation. HIF-1α stabilizer 1a induces HIF-1α accumulation in cells and activates HIF-1α mediated gene expression. It significantly accelerates wound closure in both normal.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)