Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 554,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29ClN6O5S
Masa cząsteczkowa:
609.10
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
under inert gas
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
under inert gas
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2NCCCCCCNC(C3=CSC(NC4=CC=C(C=C4)Cl)=N3)=O)=O)C5CCC(NC5=O)=O
InChI key
UWYLVQJEOCYCEW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1)
SF3B1 Protein degrader (reported as "PROTAC-O4I2" in Gama-Brambila et al.) is a cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1) containing an SF3B1 activator O4I2 connected to the ligand of the cereblon ubiquitin ligase thalidomide. PROTAC-O4I2 selectively degrades SF3B1 in cells. It induces apoptosis of tumor cells and extends survival in Drosophila intestinal tumor model.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?