Przejdź do
SML3268
Vaccarin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2-O-α-L-Arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, CID 44257777
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Active ingredient of Semen Vaccaria; antidiabetic, endothelial cell injury prevention, angiogenesis promotion, wound healing, and liver protection
Vaccarin is a main active ingredient of medical plant Semen Vaccaria that exhibits varies biological activities including antidiabetic, endothelial cell injury prevention, angiogenesis promotion, wound healing, and liver protection. Vvaccarin protects the intestinal barrier by inhibiting the ERK/MLCK signaling pathway in type 2 diabetic mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83780SMB01071
Vaccarin phyproof® Reference Substance
PHL83780
Vaccarin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)