Przejdź do
SML3274
AZD5904
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(2-Tetrahydrofuryl-methyl)-2-thioxanthine, (R)-TX3, 3-[[(2R)-Tetrahydrofuran-2-yl]methyl]-2-thioxo-7H-purin-6-one, AZD 5904, AZD-5904, TX3 R-enantiomer, TX4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1NC=N3)=S
InChI
1S/C10H12N4O2S/c15-9-7-8(12-5-11-7)14(10(17)13-9)4-6-2-1-3-16-6/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,15,17)/t6-/m1/s1
InChI key
RSPDBEVKURKEII-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD5904 (TX4) is an orally active 2-thioxanthine class suicide substrate that targets myeloperoxidase (MPO) for mechanism-based inactivation, covalently modifying MPO heme group without converting the enzyme to compound II. AZD5904 effectively inhibits peroxide-induced human MPO chlorination activity (IC50 = 0.2 μM) and extracellular MPO activity in PMA-stimulated human neutrophil cultures (by 68% at 1 μM). Oral administration (20-180 μmol/kg) of the racemate (TX3) is efficacious in reducing inflammation site MPO activity in mice in vivo with 10- to 19-fold selectivity over lactoperoxidase (LPO), thyroid peroxidase (TPO), and >70-fold selectivity over a panel of other enzymes, ion channels, and receptors.
Highly selective and orally available mechanism-based myeloperoxidase (MPO) inactivatior with in vitro and in vivo efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2900SML1855ERMDA476IFCC
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
ERM®, certified reference material
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)