Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
AC-262536 is a non-steroidal, tissue-selective androgen receptor (AR) modulator (SARM) that targets AR with high-affinity (pKi = 8.3 vs. 8.9/testosterone), potency (NIH-3T3/MDA-kb2 reporter assay pEC50 = 7.9/8.8 vs. 8.7/8.5/testosterone) and partial agonist activity (Emax = 67% and 72% of testosterone Emax, respectively by NIH-3T3 or MDA-kb2 assay) and high selectivity (no significant affinity for 47 other human nuclear receptors). AC-262536 antagonizes 10 nM DHT-induced LNCaP proliferation (by 47.2% at 100 nM) and prevents castration-induced LH upregulation in rats in vivo (EC50 = 2.8 mg/kg) with greatly reduced adverse effects than testosterone propionate (TP).
Non-steroidal, tissue-selective, potent and highly selective androgen receptor (AR) partial agonist in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?