Przejdź do
SML3279
BC-2059
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BC 2059, BC2059, Tegatrabetan, Tegavivint, rel-2,7-Bis[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]sulfonyl]-9,10-anthracenedione 9,10-dioxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36N4O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N5C[C@H](C[C@H](C5)C)C)c1cc2c(cc1)C(c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4C[C@H](C[C@H](C4)C)C)C2N=O)N=O
InChI
1S/C28H36N4O6S2/c1-17-9-18(2)14-31(13-17)39(35,36)21-5-7-23-25(11-21)28(30-34)26-12-22(6-8-24(26)27(23)29-33)40(37,38)32-15-19(3)10-20(4)16-32/h5-8,11-12,17-20,27-28H,9-10,13-16H2,1-4H3/t17-,18+,19-,20+,27?,28?
InChI key
LQQUOMJXUXVPRB-IOTKHNBZSA-N
Biochem/physiol Actions
BC-2059 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the Wnt-signaling pathway that potently inhibits growth of cancer cell lines in vitro. BC-2059 inhibits β-catenin/transducin β-like 1 (TBL1) complex by direct binding to TBL1 complexed with β-catenin. BC-2059 does not inhibit interaction of TBL1 with either NCoR/SMRT or NFkB. It is a potential therapeutic for tumors with deregulated Wnt signaling pathway.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the Wnt-signaling pathway; inhibitor of β-catenin/TBL1 complex
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)