Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N10O13P2 ·2Na
Masa cząsteczkowa:
718.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP4([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N(C=N6)C7=C6C(NC(N)=N7)=O)O[C@@H]5CO4)=O)O3.[Na].[Na+]
General description
3’,2’-cGAMP is a signaling molecule produced by the host immune system in response to pathogens. 3’,2’-cGAMP is synthesized from CdnG , one of the Cyclic-oligonucleotide-based antiphage signaling systems (CBASS). It activates the stimulator of interferon genes (STING)effector protein to initiate a potent interferon response. The drosophila STING (dSTING) in complex with 3′2′-cGAMP explains selective isomer recognition.
Biochem/physiol Actions
3′,2′-cGAMP is a bacterial second messenger involved in antiphage defense system. 3′,2′-cGAMP is a signaling molecule that activates Cap5 for DNA degradation in Asticcacaulis sp. and Lactococcus lactis. 3′2′-cGAMP is produced upon in Drosophila melanogaster upon activation by viral RNA or DNA of cGAS-like receptors (cGLRs) and induces antiviral response.
bacterial second messenger involved in antiphage defense system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?