Przejdź do
SML3308
RyR1-selective inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,8-Dihydro-5-octyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22NO5·Na
Masa cząsteczkowa:
367.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of the type 1 ryanodine receptor (RyR1)
RyR1-selective inhibitor 1 (6,7-(methylenedioxy)-1-octyl-4-quinolone-3-carboxylic acid) potently and selectively inhibits the type 1 ryanodine receptor (RyR1). It prevents and treats malignant hyperthermia and heat stroke in several mouse models. RyR1-selective inhibitor 1 decreases resting intracellular Ca2+, inhibits halothane- and isoflurane-induced Ca2+ release, and suppresses caffeine-induced contracture in skeletal muscle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB2525R129EMU068761
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 34C, ascites fluid
description
targeting mouse Ryr1
form
powder
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)