Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.41
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SRI-41315, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(C3CCC3)=NC4=C1C(C5=CC=CC=C5N4C)=O
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon
SRI-41315 is a cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon and allows translation elongation to continue in the correct reading frame and generate a full-length protein. SRI-41315 induces the translational pause that occurs at premature termination codons by depleting eRF1 protein levels through a proteasome-mediated degradation pathway. SRI-41315 restores CFTR expression and function in in immortalized and primary human bronchial epithelial cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody |
| form powder | form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?