Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C2C(NC(C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(CO)=O)C[C@H]3C(NCC3)=O)=O)=O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C24H32N4O6/c1-13(2)9-18(23(32)27-17(20(30)12-29)10-14-7-8-25-22(14)31)28-24(33)19-11-15-16(26-19)5-4-6-21(15)34-3/h4-6,11,13-14,17-18,26,29H,7-10,12H2,1-3H3,(H,25,31)(H,27,32)(H,28,33)/t14-,17-,18-/m0/s1
InChI key
QDIMHKWNHMVDJB-WBAXXEDZSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective corona virus hCoV, SARS CoV-1 & CoV-2 main protease (Mpro; 3CLpro) substrate site Cys145 covalent inhibitor with low host cytotoxicity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?