Przejdź do
SML3319
WM-3835
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N′-(4-Fluoro-5-methylbiphenylcarbonyl)-3-hydroxybenzenesulfonohydrazide, WM 3835, WM3835, [1,1’-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 4-fluoro-5-methyl-, 2-[(3-hydroxyphenyl)sulfonyl]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17FN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(S(NNC(C2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC(C)=C2F)=O)(=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C20H17FN2O4S/c1-13-10-15(14-6-3-2-4-7-14)11-18(19(13)21)20(25)22-23-28(26,27)17-9-5-8-16(24)12-17/h2-12,23-24H,1H3,(H,22,25)
InChI key
KVJFJJXCBRSCDY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable, potent, selective, Ac-CoA competitive and reversible inhibitor of HBO1, KAT6A, and TIP60 acetyltransferases
WM-3835is a cell-permeable hydroxybenzenesulfonohydrazide compound that acts as a potent, selective, Ac-CoA competitive and reversible inhibitor of HBO1, KAT6A, and TIP60 acetyltransferases (IC50 = 0.030, 0.017 and 0.312 µM, respectively). WM-3835 is non-cytotoxic, dose-dependently, and rapidly decreases H3K14Ac levels (IC50 = 0.341 µM) and inhibits AML cells growth (IC50 = 0.297 µM in Molm13). Induces apoptosis, downregulates HOXA and IL-6 expression and up-regulates ALB secretion and delays hepatocyte and hMPC senescence. WM-1385 potently inhibits POS-1 xenograft growth in SCID mice (10 mg/kg, i.p.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3067SML4057SML1979
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)