Przejdź do
SML3323
MS9715
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H74FN9O5S
Masa cząsteczkowa:
1028.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
InChI
1S/C58H74FN9O5S/c1-36-28-40(29-37(2)51(36)52-53(67(8)34-63-52)46-24-27-61-47-30-43(59)22-23-45(46)47)32-60-25-15-17-49(70)62-26-14-12-10-9-11-13-16-50(71)66-55(58(5,6)7)57(73)68-33-44(69)31-48(68)56(72)65-38(3)41-18-20-42(21-19-41)54-39(4)64-35-74-54/h18-
InChI key
RWXCSOWWDBANDF-LPFSXYLXSA-N
Biochem/physiol Actions
MS9715 is a potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node. MS9715 comprised of NSD3 antagonist BI-9321 linked to an E3 ligase VHL ligand. It potently inhibits growth of NSD3-dependent hematological cancer cells.
Potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)