Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@]1(CO1)[H])[C@H]([C@]2(CO2)[H])O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(3-1-9-3)6(8)4-2-10-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI key
AAFJXZWCNVJTMK-GUCUJZIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Blood brain barrier penetrant alkylating agent that causes N7-guanine alkylation
Dianhydrogalactitol is a blood brain barrier penetrant and potent alkylating agent that causes N7-guanine alkylation and inter-strand DNA crosslinks that induces cell cycle arrest followed by apoptosis. Dianhydrogalactitol exhibits potent antitumor activity in number of clinical models including metastatic NSCLC resistant to TKI and glioblastoma multiforme.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ACS reagent | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?