Przejdź do
SML3336
VU0155056
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5W0, ML272, N-(2-{4-[2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}ethyl)-2-naphthamide, N-[2-[4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, VU 0155056
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Catalytic site-targeting dual phospholipase D1 & D2 (PLD1 & PLD2) inhibitor.
VU0155056 is a catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor (PLD1/PLD2 IC50 = 81 nM/240 nM by cell-free enzymatic assays; substrate = di-palmitoyl-PLC) that effectively suppresses the cellular PLD activity in GFP-PLD2-overexpressing HEK293 cells as well as PMA-stimulated non-small-cell lung cancer (NSCLC) Calu-1 cells with predominant PLD1 activity (IC50 = 380 nM and 21 nM, respectively).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under VU0155056
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)