Przejdź do
SML3340
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
InChI key
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)