Merck
SML3346
3-PEHPC
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-Hydroxy-α-phosphono-3-pyridinepropanoic acid;, 2-Hydroxy-2-phosphono-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, NE10790
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)C(O)(Cc1cnccc1)C(=O)O
InChI key
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-PEHPC (NE 10790), a phosphonocarboxylate analogue of the bisphosphonate risedronate, is a potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II).
Potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)