Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 863,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor that effectively inhibits LPS-induced MCP-1 release in human whole blood.
GSK973 is an orally available, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 7.5/4.4/BRD2, 7.8/4.5/BRD3, 7.8/4.6/BRD4, 7.4/4.5/BRDT) that effectively inhibits LPS-induced MCP-1 release in human whole blood (pIC50 = 7.3; IC50 = 50 nM).
GSK973 is an orally available, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 7.5/4.4/BRD2, 7.8/4.5/BRD3, 7.8/4.6/BRD4, 7.4/4.5/BRDT) that effectively inhibits LPS-induced MCP-1 release in human whole blood (pIC50 = 7.3; IC50 = 50 nM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?