Przejdź do
SML3354
NRD167
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ethyl-(5S,8S)-5-((1H-indol-3-yl)methyl)-8-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-methyl-4,7-dioxo-14-thioxo-3,6,13,15-tetraazaoctadecan-18-oate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H46N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Ethylester prodrug of a potent and selective sirtuin 5 (SIRT5) inhibitor against SIRT5-dependent cancer proliferation and survival.
RD167 is the ethylester prodrug of a potent and selective sirtuin 5 (SIRT5) inhibitor (IC50 = 370 nM; <10% inhibition of SIRT1/2/3/6 at 10 μM). NRD167 exhibits anti-proliferation (IC50 = 5-8 μM) and apoptosis-induction efficacy (>80% at 5-8 μM) against SIRT5-dependent, but not SIRT5-independent cells. NRD167 selectively impairs proliferation of AML, but not normal hematological progenitors (6.25-12.5 μM; CD34+ cells). Pretreatment of AML patients-derived cells by NRD167 (12.5-25 μM for 72 hrs) prior to xenograft greatly prevents the survival of injected mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV32390SBP3500496SRP5272
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
-
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)