Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
355,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)OCc4ccc(cc4)CN5CCOCC5)C#N)cccc2
InChI
1S/C25H23N5O2S/c26-15-20(24-28-22-3-1-2-4-23(22)33-24)21-9-10-27-25(29-21)32-17-19-7-5-18(6-8-19)16-30-11-13-31-14-12-30/h1-10,20H,11-14,16-17H2
InChI key
XCPPIJCBCWUBNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The JNK Inhibitor V, also referenced under CAS 345987-15-7, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description ≥98% (HPLC) | description targeting human ORC5 |
| form powder | form solid | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color yellow | color , white to pink to light brown | color - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?