Przejdź do
SML3365
MZ1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((2S)-2-tert-Butyl-17-((6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-4,16-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaheptadecane)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-((S)-1-((S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-17,17-dimethyl-2,14-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecanecarbonyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (4R)-N-[14-[(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]-1,13-dioxo-3,6,9-trioxa-12-azatetradec-1-yl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, MZ 1, MZ 1 (PROTAC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H60ClN9O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1002.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C[C@@H](C1)O)C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCNC(C[C@H]2C3=NN=C(N3C4=C(C(C5=CC=C(C=C5)Cl)=N2)C(C)=C(S4)C)C)=O)=O)=O)NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(N=CS7)C
InChI key
PTAMRJLIOCHJMQ-PYNGZGNASA-N
Biochem/physiol Actions
BRD4 degrader
MZ1 is a BRD4 degrader composed of pan-BET selective bromodomain inhibitor and the E3 ubiquitin ligase VHL ligand that induces preferential degradation of BRD4 over BRD2 and BRD3. MZ1exhibits antiproliferative effects in AML colorectal cancer cells lines.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)