Przejdź do
SML3369
A-674563 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
αS-[[[5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridinyl]oxy]methyl]-benzeneethanamine hydrochloride, (1S)-1-Benzyl-2-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)-pyridin-3-yloxy)-ethylamine hydrochloride, (2S)-1-(5-(3-methyl-1H-indazol-5-yl)pyridin-3-yloxy)-3-phenylpropan-2-amine hydrochloride, A 674563 hydrochloride, A674563 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N4O · xHCl
Masa cząsteczkowa:
358.44 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[nH]1nc(c2c1ccc(c2)c3cncc(c3)OC[C@@H](N)Cc4ccccc4)C
InChI key
BPNUQXPIQBZCMR-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
A-674563 is an orally available ATP-competitive pan-AKT (PKB, protein Kinase B) inhibitor (AKT1 Ki = 11 nM) with additional potency against PKA, Cdk2 GSK3β (IC50 = 1.4, 4.2,10 nM, respectively). A-674563 reduces the phosphorylation of cellular Akt substrates (0.1-10 μM; MiaPaCa-2) and enhances paclitaxel efficacy in a PC-3 xenograft model in mice in vivo (40 mg A-674563/kg via p.o. b.i.d. for 21 days, 15 mg paclitaxel/day on days 20, 24, 28).
Orally available ATP-competitive pan-AKT (PKB, protein Kinase B) inhibitor that enhances paclitaxel efficacy in a PC-3 xenograft model in mice in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500799SAB4500796SAB4500800
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)