Przejdź do
SML3380
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3121SML3331751138
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97%
form
oil
form
oil
form
oil
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
, Colorless to light brown
color
colorless to yellow
color
colorless to brown
color
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
278.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137.16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)