Przejdź do
SML3381
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
≥98% (HPLC), osteoclastogenesis inhibitor, powder
Synonim(y):
(E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid, 10-HAD, NSC 87516, Royal jelly acid, Trans-10-hydroxy-2-decenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCCCCCC\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
InChI key
QHBZHVUGQROELI-SOFGYWHQSA-N
Biochem/physiol Actions
10-Hydroxy-2-decenoic acid is an orally available royal jelly component that potently inhibits osteoclastogenesis. It binds to free fatty acid receptor 4 (FFAR4) on osteoclasts which inhibits RANKL (receptor activator of nuclear factor-κB (NF-κB) ligand), thereby attenuating the induction of nuclear factor of activated T cells (NFAT) c1. 10-Hydroxy-2-decenoic acid inhibits bone resorption in ovariectomized mice.
Royal jelly component that potently inhibits osteoclastogenesis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89223901424
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (CP)
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)