Przejdź do
SML3391
Glatiramer acetate
≥95% (HPLC), Myelin basic protein mimetic, powder or Lyophilized powder or film
Synonim(y):
Cop 1 (polyamide), Cop-1, Copaxone, Copolymer 1, GA, Polymer with L-alanine, L-lysine, L-tyrosine, and L-glutamic acid acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C9H11NO3)a·(C6H14N2O2)b ·(C5H9NO4)c ·(C3H7NO2)d ·x(CH3CO2H)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glatiramer acetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC([C@@H](N)C)=O.OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O.OC([C@@H](N)CC1=CC=C(C=C1)O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
InChI key
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Biochem/physiol Actions
Glatiramer acetate, a myelin basic protein mimetic, is an immunomodulator used for treatment of Multiple Sclerosis. Glatiramer acetate is a mixture of synthetic peptides randomly composed of glutamic acid, lysine, alanine, and tyrosine. It reduces relapse rate and disease progression in Multiple Sclerosis. Its mechanism of action is not fully understood. Glatiramer acetate generates anti-inflammatory Th2 cells, which produce neurotrophic factors.
Myelin basic protein mimetic; immunodmodulator; used to treat multiple sclerosis; generates anti-inflammatory Th2 cells, which produce neurotrophic factors; promotes neurogenesis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
216674HPA000697
description
≥95% (HPLC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
powder or chunks
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)