Przejdź do
SML3392
BC-11 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Carbamimidothioic acid (4-boronophenyl)methyl ester hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11BN2O2S·HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
B(O)(O)c1ccc(cc1)CS\C(=N/[H])\N.Br
InChI
1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
InChI key
PAFZAMOVHIRQOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BC-11 is a potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA). BC-11 inhibits clot lysis with no effect on clot formation. BC-11 exhibits anti-fibrotic activity and improves wound healing and scar quality after topical administration in mice.
potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
672112CC4000U4010
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)