Przejdź do
SML3402
HSip-1 trifluoroacetate hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclen-AF-Cu trifluoroacetate hydrate, HSip 1, HSip1, Hydrogen Sulfide imaging probe-1, [N-(3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-acetamide-κN1,κN4,κN7,κN10]-copper(2+) trifluoroacetate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33CuN5O6 · xC2HF3O2 · yH2O
Masa cząsteczkowa:
623.16 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
41121706
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CC[N@@]6([H])CC[N]7([H])CC[N@]([Cu@+2]765)([H])CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(O)=CC=C92)O.[y H2O]
Biochem/physiol Actions
HSip-1 (Cyclen-AF-Cu; Hydrogen Sulfide imaging probe-1) is a sensitive hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe that displays a selective turn-on fluorescence response to sulfide anion (Ex/Em = 491/516 nm), but not GSH, L-Cys, DL-Hcy, 2-ME, DTT, SCN-, Na2SO3, Na2S2O3, or sodium ascorbate. HSip-1 is not membrane-permeable and is commonly employed for detecting H2S in media/buffers, cell lysates, blood, physiological fluids and tissue homogenates. HSip-1 is commonly used in the range from 1-100 μM depending on the H2S concentrations in samples, optimal probe concentration needs to be titred.
Sensitive and selective hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3403339652SML3469
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
97%
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)