Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H28N2O2 · MoS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ATN-224, ≥95% (elemental analysis)
Quality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, Orange to very dark red
solubility
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1); Reactive oxygen species (ROS) scavenging blocker
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (elemental analysis) | description 99.97% trace metals basis | description ≥98% (HPLC) | description 98 atom % D |
| form powder | form crystalline | form powder | form solid |
| assay ≥95% (elemental analysis) | assay 99.97% trace metals basis | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥0.1 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?