Przejdź do
SML3410
EMD638683
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
EMD 638683, EMD-638683, N′-[2-(3,5-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetyl]-2-ethyl-4-hydroxy-3-methylbenzohydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C(C(C(NNC(C(C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)=O)=CC=C1O)CC
InChI
1S/C18H18F2N2O4/c1-3-13-9(2)15(23)5-4-14(13)17(25)21-22-18(26)16(24)10-6-11(19)8-12(20)7-10/h4-8,16,23-24H,3H2,1-2H3,(H,21,25)(H,22,26)
InChI key
SSNAPUUWBPZGOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EMD638683 is an orally active and highly selective serum/glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC50 = 3 μM against HeLa cellular NDRG1 phosphorylation) that significantly decreased blood pressure in fructose-treated mice but not in control saline-treated or in SGK1-knockout animals (4460 ppm in chow, ~600 mg/kg/day). EMD638683 promotes radiation-induced suicidal death of CaCo-2 colon tumor cells in vitro (50 μM) and decreases the number of colonic tumors following chemical carcinogenesis in vivo (4460 ppm in chow).
Orally active and highly selective serum/glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor with anti-cancer and anti-hypertensive efficacy in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)