Przejdź do
SML3432
Brevianamide F
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3S,8aS)-hexahydro-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, cyclo-(L-Trp-L-Pro), cyclo-(tryptophanyl-prolyl)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3c4c([nH]c3)cccc4
InChI
1S/C16H17N3O2/c20-15-14-6-3-7-19(14)16(21)13(18-15)8-10-9-17-12-5-2-1-4-11(10)12/h1-2,4-5,9,13-14,17H,3,6-8H2,(H,18,20)/t13-,14-/m0/s1
InChI key
RYFZBPVMVYTEKZ-KBPBESRZSA-N
Biochem/physiol Actions
Brevianamide F is a naturally occurring cyclic dipeptide diketopiperazine (DKP) with antibacterial activity. It has shown activity against M. luteus and against methicillin-sensitive and resistant S. aureus among others.
Naturally occurring alkaloid with antibacterial activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL84204
Brevilin A phyproof® Reference Substance
PHL84204
Brevilin A
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)