Przejdź do
SML3435
Momordin Ιc
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β)-17-Carboxy-28-norolean-12-en-3-yl 3-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Mormordin Ic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
965,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H64O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 12 to 17° in methanol (c=0.5 g/100mL)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O[C@@H]7OC[C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C41H64O13/c1-36(2)14-16-41(35(49)50)17-15-39(6)20(21(41)18-36)8-9-24-38(5)12-11-25(37(3,4)23(38)10-13-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)22(42)19-51-33/h8,21-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38-,39+,40+,41-/m0/s1
InChI key
HWYBGIDROCYPOE-WEAQAMGWSA-N
General description
Momordin Ιc is a pentacyclic triterpenoid isolated from Kochia scoparia (L.) fruit and other medicinal plants.
Biochem/physiol Actions
Momordin Ic is a potent inhibitor of SUMO-specific protease 1 (SENP1) that increases SUMOylated proteins in PC3 cells. It inhibits cell proliferation and induces cell death in prostate cancer PC3 xenograft mouse model. Momordin Ιc decreases serum glucose and ethanol levels after oral administration through acceleration of gastrointestinal transit.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83281SML3544SML3611
Momordin Ic phyproof® Reference Substance
PHL83281
Momordin Ic
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥94% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)