Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
2 mg/mL, clear (0.1N HCl
Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S(C[C@H](N)C(=O)O)CCCC(=O)O
InChI
1S/C7H13NO4S/c8-5(7(11)12)4-13-3-1-2-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
WNFNRNDFHINZLV-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective reversible inhibitor of Cystathionine γ-lyase.
S-3-Carboxypropyl-L-cysteine is a potent and selective reversible inhibitor of Cystathionine γ-lyase that inhibits both the cystathionine and cysteine cleavage reactions. S-3-Carboxypropyl-L-cysteine inhibits the transsulfuration pathway and H2S production in cells. It does not inhibit cystathionine β-synthase and mercaptopyruvate sulfurtransferase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?