Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=C1NC[C@H](O1)C=C
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
InChI key
UZQVYLOFLQICCT-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiviral, anticancer, and antithyroid; decreases the susceptibility of restraint mice to H1N1 influenza virus
Epigoitrin is a sulfur containing alkaloid isolated from Isatis indigotica (Ban Lan Gen) that exhibits antiviral, anticancer, and antithyroid activities. Epigoitrin significantly decreases the susceptibility of restraint mice to H1N1 influenza virus. Epigoitrin and goitrin appear to show virucidal effect on influenza virus A (H1N1) in vitro and in ovo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?