Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
VT107, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor with anti-proliferation efficacy against mesothelioma with NF2 defect.
VT107 is a potent pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor (3 μM; using TEAD isotype-overexpressing HEK293T) that blocks TEAD-mediated gene transcription (IC50 = 4.93 nM) by preventing its association with YAP/TAZ. VT107 selectively inhibits the proliferation of mesothelioma cultures with NF2 mutation (NCI-H2051 IC50 = 20.4 nM), deletion (NCI-H2373 IC50 = 9.35 nM) or deficiency (NCI-H226 IC50 = 8.67 nM), but not those with wild-type NF2.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?