Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19F5N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.37
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(C(F)F)COc1cc(ccc1)CNCCc2c3c([nH]c2)cc(cc3)F
InChI
1S/C20H19F5N2O/c21-15-4-5-17-14(11-27-18(17)9-15)6-7-26-10-13-2-1-3-16(8-13)28-12-20(24,25)19(22)23/h1-5,8-9,11,19,26-27H,6-7,10,12H2
InChI key
YBAWYTYNMZWMMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Idalopirdine (Lu AE58054) is an orally available, and potent antagonist of the serotonin 6 (5-HT6) receptor. Idalopirdine has been reported to be highly selective over other G-protein coupled receptors. It has K(d) of 0.2nM for the 5-HT6 receptor with 16-fold selectivity over the 5-HT2A receptor (K(i) 3.2nM) and >100-fold selectivity to all other evaluated targets.
Orally available, selective and potent antagonist of the serotonin 6 (5-HT6) receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: 240 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?