Przejdź do
SML3456
LUF7244
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-​[4-​(3-​Chlorobenzoyl)​phenoxy]​-​N-​3-​pyridinyl-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
InChI key
KKKJYDOHVKIIQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LUF7244 is a potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations in vitro. It decreases the affinity of Kv11.1 for cisapride, astemizole, dofetilide and sertindole. LUF7244 averts dofetilide‐induced torsades de pointes arrhythmias in dogs with chronic atrioventricular block. LUF7244 in combination with dofetilide rescues both congenital and acquired Kv11.1 trafficking defects and produces functional Kv11.1 current in trafficking defective G601S-Kv11.1 cells.
Potent and selective voltage-gated potassium 11.1 (Kv11.1) channels negative allosteric modulator/activator that inhibits early afterdepolarizations
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3753SML3303SML3582
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)