Przejdź do
SML3458
KL-11743
≥98% (HPLC), Class I glucose transporter inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(3-(6-Ethoxy-4-((4-(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)amino)quinazolin-2-yl)phenoxy)-N-isopropylacetamide, 2-[3-[6-Ethoxy-4-[[4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]amino]-2-quinazolinyl]phenoxy]-N-(1-methylethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
KL-11743, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KL-11743 is an orally available, potent inhibitor of class I glucose transporters that blocks glucose uptake in vitro and in vivo. It induces aspartate accumulation and increases mitochondrial metabolism. KL-11743 specifically inhibits the growth of tumors containing truncated the tricarboxylic acid (TCA) cycle due to mutations inactivating succinate dehydrogenase. Inhibition of glucose uptake by KL-11743 may synergize with therapies that induce oxidative stress (synthetic lethality).
orally available, potent inhibitor of class I glucose transporters that blocks glucose uptake in vitro and in vivo
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0621CB_13082233
vibrant-m
OX-117
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)