Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20ClFN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.84
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c2c(ccc1)C(=Nc4c(ccc(c4)Cl)N2)N3CCN(CC3)CC
InChI
1S/C19H20ClFN4/c1-2-24-8-10-25(11-9-24)19-14-4-3-5-15(21)18(14)22-16-7-6-13(20)12-17(16)23-19/h3-7,12,22H,2,8-11H2,1H3
InChI key
SWSCWOSASZXIRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JHU37160 (J60) is a potent DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) ligand (hM3Dq/hM4Di Ki = 1.9/3.6 nM using mouse brain tissue, 18.5/0.2 nM by celluar BRET assays) with ~25-fold improved affinity than C21 and high in vivo potency for CNS applications. J60 selectively competes against clozapine at DREADDs, but not other clozapine-binding sites in mouse brain tissue ex vivo (10 nM), increases hM3Dq-stimulated locomotion in TH-hM3Dq rats (0.01-0.3 mg/kg i.p.) and selectively inhibits locomotor activity of D1-hM3Dq and D1-hM4Di transgenic, but not wild-type, mice (0.01-1 mg/kg i.p.).
Potent DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) ligand with greatly improved affinity than C21 and in vivo CNS potency.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?